4-Hidroxi-3,5-dimetoxibenzaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde
A12933.06
A12933.14
A12933.22
A12933.06EA
31.7
EUR
A12933.06
A12933.14
A12933.22
4-Hidroxi-3,5-dimetoxibenzaldehído ≥98%
4-Hidroxi-3,5-dimetoxibenzaldehído
Purity: 98+%
CAS No.: 134-96-3
Molecular Formula: C9H10O4
Formula Weight: 182.18
Melting Point: 110-113°
Boiling Point: 192-193°/14mm
Merck Reference: 14,9015
MDL No.: MFCD00006943
Formula:
C₉H₁₀O₄ MW: 182,18 g/mol Pto. Ebullición: 192…193 °C (14 mmHg) Pto. de fusión: 110…113 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006943 Núm. CAS: 134-96-3 EINECS: 205-167-5 Índice Merck: 14,9015 |