2,3,4-Trimetoxibenzaldehído 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
166450100 166450500
ACRO166450100EA 30.5 EUR
ACRO166450100 ACRO166450500
2,3,4-Trimetoxibenzaldehído 99%
2,3,4-Trimetoxibenzaldehído
Formula: C₁₀H₁₂O₄
Pto. Ebullición: 168…170 °C (12 mmHg)
Pto. de fusión: 38…41 °C
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003310
Núm. CAS: 2103-57-3
EINECS: 218-271-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥36.5 °C
GC ≥98.5 %