2,4,5-Trimetoxibenzaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B22792.14
B22792.22
B22792.14EA
57.3
EUR
B22792.14
B22792.22
2,4,5-Trimetoxibenzaldehído ≥98%
2,4,5-Trimetoxibenzaldehído
Purity: 98%
CAS No.: 4460-86-0
Molecular Formula: C10H12O4
Formula Weight: 196.20
Melting Point: 111-115°
Boiling Point: 140°/4mm subl.
MDL No.: MFCD00003312
Formula:
C₁₀H₁₂O₄ Pto. Ebullición: 140 °C (4 mmHg) (subl.) Pto. de fusión: 111…115 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003312 Núm. CAS: 4460-86-0 EINECS: 224-713-3 |