2,4,6-Trimetoxibenzaldehído 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
160530100 160530250 160532500
ACRO160530100EA 72.3 EUR
ACRO160530100 ACRO160530250 ACRO160532500
2,4,6-Trimetoxibenzaldehído 98%
2,4,6-Trimetoxibenzaldehído
Formula: C₁₀H₁₂O₄
Pto. Ebullición: 291 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 118…120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003313
Núm. CAS: 830-79-5
EINECS: 212-598-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 120 °C
GC ≥97.5 %