2,4,6-Trimetoxibenzaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A11238.09
A11238.18
A11238.09EA
66.8
EUR
A11238.09
A11238.18
2,4,6-Trimetoxibenzaldehído ≥98%
2,4,6-Trimetoxibenzaldehído
Purity: 98%
CAS No.: 830-79-5
Molecular Formula: C10H12O4
Formula Weight: 196.20
Melting Point: 119-123°
Beilstein Reference: 1956051
Formula:
C₁₀H₁₂O₄ Pto. Ebullición: 291 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 119…123 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003313 Núm. CAS: 830-79-5 EINECS: 212-598-2 |