3,4,5-Trimetoxibenzaldehído 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
139910250 139911000 139915000
ACRO139910250EA 28.9 EUR
ACRO139910250 ACRO139911000 ACRO139915000
3,4,5-Trimetoxibenzaldehído 99%
3,4,5-Trimetoxibenzaldehído
Formula: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,2 g/mol
Pto. Ebullición: 163…165 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: 73…76 °C
Densidad: 1,367 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003364
Núm. CAS: 86-81-7
EINECS: 201-701-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 73 to 76 °C
GC ≥96.0 %