3,4,5-Trimetoxibenzaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
A15038.22 A15038.14 A15038.36
A15038.22EA 71.8 EUR
A15038.22 A15038.14 A15038.36
3,4,5-Trimetoxibenzaldehído ≥98%
3,4,5-Trimetoxibenzaldehído
Purity: 98% CAS No.: 86-81-7 Molecular Formula: C10H12O4 Formula Weight: 196.20 Melting Point: 73-77° Boiling Point: 163-165°/10mm MDL No.: MFCD00003364
Formula: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,2 g/mol
Pto. Ebullición: 163…165 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: 73…77 °C
Densidad: 1,367 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003364
Núm. CAS: 86-81-7
EINECS: 201-701-6