Salicilaldehído 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Aldehído salicílico, 2-Hidroxibenzaldehído
132600010
132601000
132602500
132600050
ACRO132600010EA
230
EUR
ACRO132600010
ACRO132601000
ACRO132602500
ACRO132600050
Salicilaldehído 99%
Salicilaldehído
Formula:
C₇H₆O₂ Pto. Ebullición: 197 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: –7 °C Densidad: 1,16 g/cm³ Pto. de inflamación: 76 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003317 Núm. CAS: 90-02-8 EINECS: 201-961-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III Índice Merck: 13,08405 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5715 to 1.5745 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤200 APHA |
Phenol | ≤1.0 % |
Specific gravity | 1.16 to 1.17 |