Salicilaldehído ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Aldehído salicílico, 2-Hidroxibenzaldehído
A13833.0E
A13833.22
A13833.36
A13833.0EEA
323
EUR
A13833.0E
A13833.22
A13833.36
Salicilaldehído ≥99%
Salicilaldehído
Purity: 99%
CAS No.: 90-02-8
Molecular Formula: C7H6O2
Formula Weight: 122.12
Flash Point: 76°(168°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.168
Refractive Index: 1.5730
Sensitivity: Air and Light Sensitive
Odour: Almond-like
Melting Point: -7°
Boiling Point: 197°
Beilstein Reference: 471388
Merck Reference: 14,8326
MDL No.: MFCD00003317
Precursor to a variey of chelating agents
Formula:
C₇H₆O₂ Pto. Ebullición: 197 °C Pto. de fusión: –7 °C Densidad: 1,168 Pto. de inflamación: 76 °C (168 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003317 Núm. CAS: 90-02-8 EINECS: 201-961-0 Índice Merck: 14,8326 |