Salicilaldehído para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00640.0005 8.00640.0250 8.00640.1000 8.00640.9025
8.00640.0005EA 33.9 EUR
8.00640.0005 8.00640.0250 8.00640.1000 8.00640.9025
Salicilaldehído para síntesis, Sigma-Aldrich®
Salicilaldehído
Formula: C₇H₆O₂
Pto. Ebullición: 196 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –7 °C
Densidad: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003317
Núm. CAS: 90-02-8
EINECS: 201-961-0
UN: 3082
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,08405
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 5 g/l (20 °C)
Melting Point 224 - 255 °C
Molar Mass 167.12 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 188 °C
pH 2.0 (5 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 620 °C