3-Hidroxibenzaldehído 98.5%

Proveedor: Thermo Scientific
Atención

120961000 120965000
ACRO120961000EA 63.8 EUR
ACRO120961000 ACRO120965000
3-Hidroxibenzaldehído 98.5%
3-Hidroxibenzaldehído
Formula: C₇H₆O₂
MW: 122,12 g/mol
Pto. Ebullición: 191 °C (50 mmHg)
Pto. de fusión: 101…105 °C
Densidad: 1,1299 g/cm³ (114 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003368
Núm. CAS: 100-83-4
EINECS: 202-892-9

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Light yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 101 to 105 °C
GC ≥98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR