3-Hidroxibenzaldehído ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A13541.14 A13541.22 A13541.36
A13541.14EA 25.7 EUR
A13541.14 A13541.22 A13541.36
3-Hidroxibenzaldehído ≥97%
3-Hidroxibenzaldehído
Purity: 97% CAS No.: 100-83-4 Molecular Formula: C7H6O2 Formula Weight: 122.12 Melting Point: 102-105° Boiling Point: 191°/50mm MDL No.: MFCD00003368
Formula: C₇H₆O₂
MW: 122,12 g/mol
Pto. Ebullición: 191 °C (50 mmHg)
Pto. de fusión: 102…105 °C
Densidad: 1,1299 g/cm³ (114 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003368
Núm. CAS: 100-83-4
EINECS: 202-892-9