4-Hidroxibenzaldehído 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
162770010 162770500 162772500 162770025
ACRO162770010EA 353 EUR
ACRO162770010 ACRO162770500 ACRO162772500 ACRO162770025
4-Hidroxibenzaldehído 99%
4-Hidroxibenzaldehído
Formula: C₇H₆O₂
MW: 122,12 g/mol
Pto. Ebullición: 310 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 114…118 °C
Densidad: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 174 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006939
Núm. CAS: 123-08-0
EINECS: 204-599-1
Índice Merck: 13,04836
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 118 °C
GC ≥98.5 %
Stabilizer 2 to 5 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.002
Peroxides ≤0.005 % (as H2O2)