4-Hidroxibenzaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A13580.14
A13580.22
A13580.36
A13580.14EA
24.3
EUR
A13580.14
A13580.22
A13580.36
4-Hidroxibenzaldehído ≥98%
4-Hidroxibenzaldehído
Purity: 98%
CAS No.: 123-08-0
Molecular Formula: C7H6O2
Formula Weight: 122.12
Flash Point: 174°(345°F)
Melting Point: 115-119°
Boiling Point: 191°/50mm
Beilstein Reference: 471352
Merck Reference: 14,4811
MDL No.: MFCD00006939
Formula:
C₇H₆O₂ Pto. Ebullición: 191 °C (50 mmHg) Pto. de fusión: 115…119 °C Densidad: 1,129 Pto. de inflamación: 174 °C (345 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006939 Núm. CAS: 123-08-0 EINECS: 204-599-1 Índice Merck: 14,4811 |