4-Hidroxibenzaldehído para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04536.0100 8.04536.0250 8.04536.5000 8.04536.9025
8.04536.0100EA 52.9 EUR
8.04536.0100 8.04536.0250 8.04536.5000 8.04536.9025
4-Hidroxibenzaldehído para síntesis, Sigma-Aldrich®
4-Hidroxibenzaldehído
Formula: C₇H₆O₂
Pto. Ebullición: 310 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 116 °C
Densidad: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 174 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006939
Núm. CAS: 123-08-0
EINECS: 204-599-1
Índice Merck: 13,04836
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 13.8 g/l (30.5 °C)
Melting Point 116 °C
Molar Mass 122.12 g/mol
Boiling Point (1013 hPa) (sublimed)
Flash Point 174 °C
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 450 °C
Hill Formula C7H6O2
Chemical Formula 4-(OH)C6H4CHO