2,3-Dihidroxibenzaldehído 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
183510050 183510250
ACRO183510050EA 41 EUR
ACRO183510050 ACRO183510250
2,3-Dihidroxibenzaldehído 97%
2,3-Dihidroxibenzaldehído
Formula: C₇H₆O₃
MW: 138,12 g/mol
Pto. Ebullición: 235 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 104…109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003324
Núm. CAS: 24677-78-9
EINECS: 246-398-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to green-beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 104 to 109 °C
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %
Residue after ignition ≤0.5 %