2,3-Dihidroxibenzaldehído ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A13490.06 A13490.14 A13490.22
A13490.06EA 36.8 EUR
A13490.06 A13490.14 A13490.22
2,3-Dihidroxibenzaldehído ≥97%
2,3-Dihidroxibenzaldehído
Purity: 97% CAS No.: 24677-78-9 Molecular Formula: C7H6O3 Formula Weight: 138.12 Melting Point: 106-109° Beilstein Reference: 2041781
Formula: C₇H₆O₃
MW: 138,12 g/mol
Pto. Ebullición: 235 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 106…109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003324
Núm. CAS: 24677-78-9
EINECS: 246-398-1