2,4-Dihidroxibenzaldehído 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
173640250 173641000 173645000
ACRO173640250EA 65.3 EUR
ACRO173640250 ACRO173641000 ACRO173645000
2,4-Dihidroxibenzaldehído 98%
2,4-Dihidroxibenzaldehído
Formula: C₇H₆O₃
MW: 138.12 g/mol
Pto. Ebullición: 220…228 °C (22 mmHg)
Pto. de fusión: 133…138 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011686
Núm. CAS: 95-01-2
EINECS: 202-383-1
Índice Merck: 12,08324
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light beige to pink-orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 134 to 140 °C
GC ≥97.5 %