2,4-Dihidroxibenzaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A12868.14 A12868.22 A12868.36
A12868.14EA 59.6 EUR
A12868.14 A12868.22 A12868.36
2,4-Dihidroxibenzaldehído ≥98%
2,4-Dihidroxibenzaldehído
Purity: 98% CAS No.: 95-01-2 Molecular Formula: C7H6O3 Formula Weight: 138.12 Melting Point: 134-138° Boiling Point: 220°/22mm Merck Reference: 14,8156 MDL No.: MFCD00011686
Formula: C₇H₆O₃
MW: 138,12 g/mol
Pto. Ebullición: 220 °C (22 mmHg)
Pto. de fusión: 134…138 °C
Densidad: 1,448 g/cm³ (–93 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011686
Núm. CAS: 95-01-2
EINECS: 202-383-1
Índice Merck: 14,8156