2,5-Dihidroxibenzaldehído 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
114840050 114840250
ACRO114840050EA 82.5 EUR
ACRO114840050 ACRO114840250
2,5-Dihidroxibenzaldehído 99%
2,5-Dihidroxibenzaldehído
Formula: C₇H₆O₃
MW: 138.12 g/mol
Pto. de fusión: 98…102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003333
Núm. CAS: 1194-98-5
EINECS: 214-789-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to khaki Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 102 °C
GC ≥98.5 %
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm