2,5-Dihidroxibenzaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A15565.03 A15565.06 A15565.14
A15565.03EA 31 EUR
A15565.03 A15565.06 A15565.14
2,5-Dihidroxibenzaldehído ≥98%
2,5-Dihidroxibenzaldehído
Purity: 98+% CAS No.: 1194-98-5 Molecular Formula: C7H6O3 Formula Weight: 138.12 Melting Point: 97-101° Beilstein Reference: 1363961
Formula: C₇H₆O₃
MW: 138,12 g/mol
Pto. Ebullición: 60…65 °C (12 mmHg)
Pto. de fusión: 97…101 °C
Densidad: 0,859 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003333
Núm. CAS: 1194-98-5
EINECS: 214-789-6