3,4-Dihidroxibenzaldehído 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Protocatechuic aldehyde, Protocatechualdehyde
114850250 114851000
ACRO114850250EA 140 EUR
ACRO114850250 ACRO114851000
3,4-Dihidroxibenzaldehído 97%
3,4-Dihidroxibenzaldehído
Formula: C₇H₆O₃
Pto. Ebullición: 295 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 152…157 °C
Densidad: 1,505 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003370
Núm. CAS: 139-85-5
EINECS: 205-377-7
Índice Merck: 12,08079
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to grey-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 152 to 157 °C
HPLC ≥96.0 %
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm