3,4-Dihidroxibenzaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Protocatechuic aldehyde, Protocatechualdehyde
A11558.06 A11558.14 A11558.22
A11558.06EA 51.9 EUR
A11558.06 A11558.14 A11558.22
3,4-Dihidroxibenzaldehído ≥98%
3,4-Dihidroxibenzaldehído
Purity: 98% CAS No.: 139-85-5 Molecular Formula: C7H6O3 Formula Weight: 138.12 Melting Point: 152-157° Beilstein Reference: 774381 Merck Reference: 14,7893 MDL No.: MFCD00003370
Formula: C₇H₆O₃
MW: 138,12 g/mol
Pto. Ebullición: 295 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 152…157 °C
Densidad: 1,505 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003370
Núm. CAS: 139-85-5
EINECS: 205-377-7
Índice Merck: 14,7893