3,4-Dihidroxibenzaldehído para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Protocatechuic aldehyde, Protocatechualdehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20475.0025 8.20475.0100
8.20475.0025EA 148 EUR
8.20475.0025 8.20475.0100
3,4-Dihidroxibenzaldehído para síntesis, Sigma-Aldrich®
3,4-Dihidroxibenzaldehído
Formula: C₇H₆O₃
MW: 138,12 g/mol
Pto. Ebullición: 295 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 150…155 °C
Densidad: 1,505 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003370
Núm. CAS: 139-85-5
EINECS: 205-377-7
Índice Merck: 12,08079
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 6.3 g/l (25 °C)
Melting Point 152 - 156 °C
Molar Mass 138.12 g/mol