3,5-Dihidroxibenzaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A15338.03
A15338.06
A15338.14
A15338.03EA
62.1
EUR
A15338.03
A15338.06
A15338.14
3,5-Dihidroxibenzaldehído ≥98%
3,5-Dihidroxibenzaldehído
Purity: 98%
CAS No.: 26153-38-8
Molecular Formula: C7H6O3
Formula Weight: 138.12
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air Sensitive
Beilstein Reference: 1930147
MDL No.: MFCD00016611
Formula:
C₇H₆O₃ Pto. de fusión: 158…161 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016611 Núm. CAS: 26153-38-8 EINECS: 247-479-4 |