2,3,4-Trihidroxibenzaldehído 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
421790250 421790050 421791000
ACRO421790250EA 202 EUR
ACRO421790250 ACRO421790050 ACRO421791000
2,3,4-Trihidroxibenzaldehído 98%
2,3,4-Trihidroxibenzaldehído
Formula: C₇H₆O₄
Pto. Ebullición: 332 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 159…162 °C
Densidad: 1,054 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003325
Núm. CAS: 2144-08-3
EINECS: 218-404-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 162 °C
GC ≥97.5 %