2,3,4-Trihidroxibenzaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A13745.06
A13745.14
A13745.06EA
56.4
EUR
A13745.06
A13745.14
2,3,4-Trihidroxibenzaldehído ≥98%
2,3,4-Trihidroxibenzaldehído
Purity: 98%
CAS No.: 2144-08-3
Molecular Formula: C7H6O4
Formula Weight: 154.12
Melting Point: 159-163°
Beilstein Reference: 2328658
Formula:
C₇H₆O₄ MW: 154,12 g/mol Pto. Ebullición: 332 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 159…163 °C Densidad: 1,054 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003325 Núm. CAS: 2144-08-3 EINECS: 218-404-2 |