2,4,5-Trihidroxibenzaldehído 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
345940010 345940050
ACRO345940010EA 150 EUR
ACRO345940010 ACRO345940050
2,4,5-Trihidroxibenzaldehído 99%
2,4,5-Trihidroxibenzaldehído
Formula: C₇H₆O₄
MW: 154,12 g/mol
Pto. de fusión: 226…227 °C
Número MDL: MFCD00016592
Núm. CAS: 35094-87-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to brown to khaki Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %