2,4,5-Trihidroxibenzaldehído ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A13283.03
A13283.06
A13283.03EA
142
EUR
A13283.03
A13283.06
2,4,5-Trihidroxibenzaldehído ≥97%
2,4,5-Trihidroxibenzaldehído
Purity: 97%
CAS No.: 35094-87-2
Molecular Formula: C7H6O4
Formula Weight: 154.12
Melting Point: ca 230° dec.
Beilstein Reference: 2250084
Formula:
C₇H₆O₄ MW: 154,12 g/mol Pto. de fusión: ∼230 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016592 Núm. CAS: 35094-87-2 |