2,4,6-Trihidroxibenzaldehído 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A19678.03
A19678.06
A19678.14
A19678.03EA
35.8
EUR
A19678.03
A19678.06
A19678.14
2,4,6-Trihidroxibenzaldehído 95%
2,4,6-Trihidroxibenzaldehído
Purity: 95%
CAS No.: 487-70-7
Molecular Formula: C7H6O4
Formula Weight: 154.12
Melting Point: ca 195° dec.
Beilstein Reference: 2254429
Formula:
C₇H₆O₄ Pto. Ebullición: 332 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼195 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003329 Núm. CAS: 487-70-7 EINECS: 207-663-7 |