4-Fenoxibenzaldehído 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
198930050 198930250
ACRO198930050EA 80.2 EUR
ACRO198930050 ACRO198930250
4-Fenoxibenzaldehído 98%
4-Fenoxibenzaldehído
Formula: C₁₃H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 185 °C (14 mmHg)
Pto. de fusión: 24…25 °C
Densidad: 1,132 g/cm³
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003383
Núm. CAS: 67-36-7
EINECS: 200-650-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6100 to 1.6120 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %