4-Fenoxibenzaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B22329.03 B22329.06 B22329.14
B22329.03EA 35.3 EUR
B22329.03 B22329.06 B22329.14
4-Fenoxibenzaldehído ≥98%
4-Fenoxibenzaldehído
Purity: 98% CAS No.: 67-36-7 Molecular Formula: C13H10O2 Formula Weight: 198.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6110 Melting Point: 24-25° Boiling Point: 184-186°/14mm Beilstein Reference: 1947841 MDL No.: MFCD00003383
Formula: C₁₃H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 184…186 °C (14 mmHg)
Pto. de fusión: 24…25 °C
Densidad: 1,132
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003383
Núm. CAS: 67-36-7
EINECS: 200-650-7