Benzonitrilo 99%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Cyanobenzene, Phenylcyanide
105540010 105540025
ACRO105540010EA 77 EUR
ACRO105540010 ACRO105540025
Benzonitrilo 99%, puro
Benzonitrilo
Formula: C₇H₅N
Pto. Ebullición: 188…191 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –13 °C
Densidad: 1,01 g/cm³
Pto. de inflamación: 71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001770
Núm. CAS: 100-47-0
EINECS: 202-855-7
UN: 2224
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 13,01098
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5270 to 1.5290 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %