Benzonitrilo 99+% para espectroscopia
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
167672500 167670010 167670500
ACRO167672500EA 83.8 EUR
ACRO167672500 ACRO167670010 ACRO167670500
Benzonitrilo 99+% para espectroscopia
Benzonitrilo
Formula: C₇H₅N
Pto. Ebullición: 188…191 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –13 °C
Densidad: 1,01 g/cm³
Pto. de inflamación: 71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001770
Núm. CAS: 100-47-0
EINECS: 202-855-7
UN: 2224
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 13,01098
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 %
GC ≥99.0 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %