Antranilonitrilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: o-Aminobenzonitrilo, 2-Aminobenzonitrilo
104920100 104921000
ACRO104920100EA 29 EUR
ACRO104920100 ACRO104921000
Antranilonitrilo 98%
Antranilonitrilo
Formula: C₇H₆N₂
Pto. Ebullición: 267…268 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 46…50 °C
Densidad: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 145 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007631
Núm. CAS: 1885-29-6
EINECS: 217-549-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to yellow to beige to brown Powder or crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 51 °C
GC ≥97.5 %