Antranilonitrilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A12286.18
A12286.30
A12286.18EA
49.1
EUR
A12286.18
A12286.30
Antranilonitrilo 98%
Antranilonitrilo
Purity: 98%
CAS No.: 1885-29-6
Molecular Formula: C7H6N2
Formula Weight: 118.14
Flash Point: 145°(293°F)
Odour: Almond-like
Boiling Point: 286°
Beilstein Reference: 907187
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00007631
Formula:
C₇H₆N₂ Pto. Ebullición: 286 °C Pto. de fusión: 45…49 °C Densidad: 1,26 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 145 °C (293 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007631 Núm. CAS: 1885-29-6 EINECS: 217-549-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |