3-Aminobenzonitrilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A13995.09 A13995.18
A13995.09EA 39 EUR
A13995.09 A13995.18
3-Aminobenzonitrilo 99%
3-Aminobenzonitrilo
Purity: 99% CAS No.: 2237-30-1 Molecular Formula: C7H6N2 Formula Weight: 118.14 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Almond-like Boiling Point: 290° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00007756
Formula: C₇H₆N₂
Pto. Ebullición: 290 °C
Pto. de fusión: 51…53 °C
Densidad: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007756
Núm. CAS: 2237-30-1
EINECS: 218-800-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III