3-Aminobenzonitrilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
173040250 173040050 173041000
ACRO173040250EA 97 EUR
ACRO173040250 ACRO173040050 ACRO173041000
3-Aminobenzonitrilo 99%
3-Aminobenzonitrilo
Formula: C₇H₆N₂
Pto. Ebullición: 288…290 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 50…54 °C
Densidad: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007756
Núm. CAS: 2237-30-1
EINECS: 218-800-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Brown Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 54 °C
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %