4-Aminobenzonitrilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
164470100 164470500 164472500
ACRO164470100EA 45 EUR
ACRO164470100 ACRO164470500 ACRO164472500
4-Aminobenzonitrilo 98%
4-Aminobenzonitrilo
Formula: C₇H₆N₂
Pto. Ebullición: 167 °C (1,1 -rr)
Pto. de fusión: 83…87 °C
Densidad: 1,274 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007821
Núm. CAS: 873-74-5
EINECS: 212-850-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to beige to orange to grey-brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 87 °C
GC ≥97.5 %