4-Aminobenzonitrilo 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

A13794.09 A13794.18 A13794.30
A13794.09EA 41.4 EUR
A13794.09 A13794.18 A13794.30
4-Aminobenzonitrilo 98%
4-Aminobenzonitrilo

Purity: 98% CAS No.: 873-74-5 Molecular Formula: C7H6N2 Formula Weight: 118.14 Melting Point: 83-87° Beilstein Reference: 774507 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00007821

Formula: C₇H₆N₂
Pto. Ebullición: 167 °C (1,1 mmHg)
Pto. de fusión: 83…87 °C
Densidad: 1,274 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007821
Núm. CAS: 873-74-5
EINECS: 212-850-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR