2-Nitrobenzonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A10941.06
A10941.14
A10941.22
A10941.06EA
35.1
EUR
A10941.06
A10941.14
A10941.22
2-Nitrobenzonitrilo ≥98%
2-Nitrobenzonitrilo
Purity: 98+%
CAS No.: 612-24-8
Molecular Formula: C7H4N2O2
Formula Weight: 148.12
Odour: Almond-like
Melting Point: 107-111°
Boiling Point: 165°/16mm
Beilstein Reference: 638987
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00007044
Formula:
C₇H₄N₂O₂ Pto. Ebullición: 165 °C (16 mmHg) Pto. de fusión: 107…111 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007044 Núm. CAS: 612-24-8 EINECS: 210-301-0 UN: 3439 ADR: 6.1,II |