3-Nitrobenzonitrilo 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: m-Nitrobenzonitrile
173520250 173520050
ACRO173520250EA 55.6 EUR
ACRO173520250 ACRO173520050
3-Nitrobenzonitrilo 98%
3-Nitrobenzonitrilo
Formula: C₇H₄N₂O₂
MW: 148,12 g/mol
Pto. Ebullición: 165 °C (21 mmHg)
Pto. de fusión: 115…119 °C
Densidad: 0,33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007194
Núm. CAS: 619-24-9
EINECS: 210-587-7
UN: 3439
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 115 to 119 °C
GC ≥97.5 %