3-Nitrobenzonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: m-Nitrobenzonitrile
A15821.09 A15821.14 A15821.30
A15821.09EA 31 EUR
A15821.09 A15821.14 A15821.30
3-Nitrobenzonitrilo ≥98%
3-Nitrobenzonitrilo
Purity: 98% CAS No.: 619-24-9 Molecular Formula: C7H4N2O2 Formula Weight: 148.12 Odour: Almond-like Melting Point: 114-117° Boiling Point: 165°/21mm Beilstein Reference: 637674 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00007194
Formula: C₇H₄N₂O₂
MW: 148,12 g/mol
Pto. Ebullición: 165 °C (21 mmHg)
Pto. de fusión: 114…117 °C
Densidad: 0,33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007194
Núm. CAS: 619-24-9
EINECS: 210-587-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III