4-Nitrobenzonitrilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
128480250 128481000
ACRO128480250EA 63.9 EUR
ACRO128480250 ACRO128481000
4-Nitrobenzonitrilo 97%
4-Nitrobenzonitrilo
Formula: C₇H₄N₂O₂
Pto. de fusión: 144…149 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007279
Núm. CAS: 619-72-7
EINECS: 210-610-0
UN: 3439
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144 to 149 °C
GC ≥96.0 %