2-Metoxibenzonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: o-Cyanoanisol, 2-Cyanoanisol, o-Methoxybenzonitrile
L01293.06 L01293.14 L01293.22
L01293.06EA 42.9 EUR
L01293.06 L01293.14 L01293.22
2-Metoxibenzonitrilo ≥98%
2-Metoxibenzonitrilo
Purity: 98% CAS No.: 6609-56-9 Molecular Formula: C8H7NO Formula Weight: 133.15 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5465 Odour: Almond-like Boiling Point: 256° Beilstein Reference: 2207134 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001783
Formula: C₈H₇NO
MW: 133.15 g/mol
Pto. Ebullición: 256 °C
Pto. de fusión: 24.5
Densidad: 1.093
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001783
Núm. CAS: 6609-56-9
EINECS: 229-559-0
UN: 3276
ADR: 6.1 III