3-Metoxibenzonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
B24171.06
B24171.14
B24171.22
B24171.06EA
34.7
EUR
B24171.06
B24171.14
B24171.22
3-Metoxibenzonitrilo ≥98%
3-Metoxibenzonitrilo
Purity: 98%
CAS No.: 1527-89-5
Molecular Formula: C8H7NO
Formula Weight: 133.15
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.5402
Odour: Almond-like
Melting Point: 22-24°
Boiling Point: 110-111°/12mm
Beilstein Reference: 1932666
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001801
Formula:
C₈H₇NO MW: 133,15 g/mol Pto. Ebullición: 110…111 °C (12 mmHg) Pto. de fusión: 22…24 °C Densidad: 1,089 Pto. de inflamación: 105 °C (221 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001801 Núm. CAS: 1527-89-5 EINECS: 216-201-3 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...