4-Metoxibenzonitrilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
158050250 158051000
ACRO158050250EA 94 EUR
ACRO158050250 ACRO158051000
4-Metoxibenzonitrilo 99%
4-Metoxibenzonitrilo
Formula: C₈H₇NO
Pto. Ebullición: 256…257 °C (765 mmHg)
Pto. de fusión: 57…60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001818
Núm. CAS: 874-90-8
EINECS: 212-871-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 60 °C
GC ≥98.5 %
UV at 300 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity/alkalinity ≤0.0001 meq/g