4-Metoxibenzonitrilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Cyanoanisol, Anisonitrile, p-Cyanoanisol, p-Methoxybenzonitrile
A15945.06
A15945.14
A15945.22
A15945.06EA
35.1
EUR
A15945.06
A15945.14
A15945.22
4-Metoxibenzonitrilo ≥99%
4-Metoxibenzonitrilo
Purity: 99%
CAS No.: 874-90-8
Molecular Formula: C8H7NO
Formula Weight: 133.15
Odour: Almond-like
Melting Point: 57-61°
Boiling Point: 256-257°
Beilstein Reference: 508117
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001818
Formula:
C₈H₇NO MW: 133.15 g/mol Pto. Ebullición: 256…257 °C Pto. de fusión: 57…61 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001818 Núm. CAS: 874-90-8 EINECS: 212-871-6 UN: 3439 ADR: 6.1 III |