VWR® CalBox®, Pesas de calibración, clase F1, juego de 3 pesas, certificadas
Proveedor: VWR Collection
611-2428EA 520 EUR
611-2428 611-2429 611-2430 611-2431 611-2432 611-2433 611-2434 611-2435 611-2436 611-2437
VWR® CalBox®, Pesas de calibración, clase F1, juego de 3 pesas, certificadas
Pesas Pesas de calibración
Un juego de pesas de calibración económico, con solo tres pesas de acero inoxidable, para satisfacer los requisitos de calibración habituales de las balanzas de precisión y analíticas.
  • Cada juego tiene un número de serie y certificado de calibración individual
  • Cada pesa, desde 1 g en adelante, tiene un número de identificación exclusivo para la trazabilidad
Información de suministro: Las pesas se suministran en una moderna caja de aluminio con pinzas y cepillo de balanza.