3,5-Dihidroxibenzonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L05642.03
L05642.06
L05642.03EA
76.7
EUR
L05642.03
L05642.06
3,5-Dihidroxibenzonitrilo ≥98%
3,5-Dihidroxibenzonitrilo
Purity: 98%
CAS No.: 19179-36-3
Molecular Formula: C7H5NO2
Formula Weight: 135.12
Melting Point: 185-190°
Beilstein Reference: 6322491
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00016453
Formula:
C₇H₅NO₂ Pto. Ebullición: 311 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 185…190 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016453 Núm. CAS: 19179-36-3 EINECS: 242-859-6 UN: 3439 ADR: 6.1,III |